SYND281050
Synthware™ Distilling bulb Kugelrohr
clear borosilicate glass 3.3, volume 50 mL
Sinônimo(s):
Synthware D281050
About This Item
Código UNSPSC:
41104812
NACRES:
NB.43
Produtos recomendados
Materiais
clear borosilicate glass 3.3
embalagem
pack of 1 ea
fabricante/nome comercial
Kemtech D281050
capacidade do frasco
50 mL
volume
50 mL
Categorias relacionadas
Descrição geral
Distilling Bulb, Kugelrohr, 14/20, 50mL, 105mm
Aplicação
kemetch; synthware; distillation; still; kugelrohr
Características e benefícios
Organic Chemistry
Informações legais
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)