Z219762
Single-bulb ball-tube
capacity 50 mL, joint: ST/NS 14/20, w/drip-tip
About This Item
Código UNSPSC:
41104812
NACRES:
NB.43
Produtos recomendados
Junta
joint: ST/NS14/20
capacidade
50 mL
Categorias relacionadas
Descrição geral
Arranged horizontally outside of Kugelrohr oven, the ball-tubes cool and collect distillate with minimal loss of material.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
Z219762-1EA | 4061832110295 |