Key Documents
Z568309
Sigma-Aldrich
Aldrich® filtering flask with hose barb, heavy-wall
capacity 500 mL, neck joint: ST/NS 24/40
About This Item
Código UNSPSC:
41121804
NACRES:
NB.43
Materiais
borosilicate glass
flat bottom flask
Junta
joint: ST/NS neck24/40
esterilidade
non-sterile
Características
Hose barb dimensions: Serrated bard 10 mm, which then tapers to 13 mm
embalagem
pack of 1
fabricante/nome comercial
Sigma-Aldrich
capacidade
500 mL
Informações legais
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)