Documentos
CLS69429L
Pyrex® cylindrical jar, plain
O.D. × H 257 mm × 254 mm
Sinônimo(s):
lab jar, lab jars, laboratory jars, Corning® 6942
About This Item
Código UNSPSC:
41121800
Materiais
borosilicate glass bottle
clear bottle
cylindrical bottle
Características
cap: no
embalagem
case of 1 ea
pack of 1 ea
fabricante/nome comercial
Corning 6942-9L
disponibilidade
not available in EU (Not available in EU countries)
D.E. × A
257 mm × 254 mm
diâm. do gargalo da garrafa
257 mm
capacidade
9.5 L
Informações legais
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.