CLS69427L
Pyrex® cylindrical jar, plain
O.D. × H 222 mm × 254 mm
Sinônimo(s):
lab jar, lab jars, laboratory jars, Corning® 6942
About This Item
Código UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.43
Produtos recomendados
fabricante/nome comercial
Corning 6942-7L
disponibilidade
not available in EU (Not available in EU countries)
D.E. × A
222 mm × 254 mm
capacidade
7.5 L
Categorias relacionadas
Informações legais
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
CLS69427L-4EA | 4061831702644 |