CLS694217L
Pyrex® cylindrical jar, plain
O.D. × H 305 mm × 305 mm
Sinônimo(s):
lab jar, lab jars, laboratory jars, Corning® 6942
About This Item
Produtos recomendados
Materiais
borosilicate glass bottle
clear bottle
cylindrical bottle
Características
cap: no
embalagem
case of 1 ea
pack of 1 ea
fabricante/nome comercial
Corning 6942-17L
disponibilidade
not available in EU (Not available in EU countries)
D.E. × A
305 mm × 305 mm
diâm. do gargalo da garrafa
305 mm
capacidade
17.0 L
Categorias relacionadas
Informações legais
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)