Key Documents
CLS30231L
Pyrex® class A double metric scale graduated cylinder, with white enamel
volume 1,000 mL
Sinônimo(s):
Corning® 3023
About This Item
Código UNSPSC:
41121805
NACRES:
NB.43
Características
subdivision 10.0 mL
fabricante/nome comercial
Corning 3023-1L
tol. measuring range
3.0 mL
volume
1,000 mL
Informações legais
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)