Documentos Principais
CLS30221L
Pyrex® graduated cylinder, single metric scale, white enamel graduations
volume 1,000 mL
Sinônimo(s):
Corning® 3022
About This Item
Código UNSPSC:
41121805
Características
subdivision 10.0 mL
fabricante/nome comercial
Corning 3022-1L
tol. measuring range
5.0 mL
volume
1,000 mL
Descrição geral
  • Calibrated "to contain"
  • single metric scale
  • Removable PE bumperguard
Informações legais
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)