STA20
Starch (GO/P) Assay Kit
sufficient for 20 assays
Sinônimo(s):
Starch Measurement Kit
About This Item
Produtos recomendados
uso
sufficient for 20 assays
aplicação(ões)
food and beverages
general analytical
temperatura de armazenamento
2-8°C
Descrição geral
Aplicação
Adequação
Princípio
Somente componentes do kit
- α-Amylase, Heat Stable .5 mL
- Starch Assay Reagent 1 mL/vial
- Glucose Oxidase/Peroxidase Reagent 1 capsule
- o-Dianisidine Reagent 5 mg
- Glucose Standard Solution .5 mL
- Wheat Starch 1 g
- Corn Starch 1 g
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 1B - Eye Dam. 1 - Resp. Sens. 1 - Skin Corr. 1 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Os clientes também visualizaram
Artigos
Nuclear magnetic resonance (NMR) spectroscopy measures the extent to which a glycan or other molecule distorts a magnetic field.
Protocolos
Enzymatic methods for food analysis are highly specific and offer considerable time and cost savings over other methods, especially from the sample preparation standpoint. We offer a wide variety of convenient kits and reagents for rapid and reliable enzymatic food analysis.