SRP8027
CD24 (mouse): FC (human)
recombinant, expressed in HEK 293 cells, >90% (SDS-PAGE)
Sinônimo(s):
M1/69-J11D heat stable antigen, NaMN adenylyltransferase 1, Nectadrin, X62 Heat stable antigen (HSA)
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
recombinante
expressed in HEK 293 cells
Ensaio
>90% (SDS-PAGE)
Formulário
lyophilized
peso molecular
~50 kDa by SDS-PAGE
embalagem
pkg of 50 μg
Impurezas
<0.06 EU/μg endotoxin, tested
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
Informações sobre genes
mouse ... CD24(100133941)
Descrição geral
forma física
Reconstituição
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)