SRP6586
Histone H3 (1-136) human
recombinant, expressed in E. coli, ≥95% (SDS-PAGE)
Sinônimo(s):
Histone H3/I, Histone H3/a, Histone H3/b, Histone H3/c, Histone H3/d, Histone H3/f, Histone H3/h, Histone H3/j, Histone H3/k, Histone H3/l
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
human
recombinante
expressed in E. coli
Ensaio
≥95% (SDS-PAGE)
Formulário
lyophilized powder
peso molecular
15.5 kDa (1-136 aa)
embalagem
pkg of 100 and 250 μg
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−70°C
Informações sobre genes
human ... HIST1H3A(8350)
Descrição geral
Ações bioquímicas/fisiológicas
forma física
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)