SRP6509
Chymotrypsin from human pancreas
≥95% (SDS-PAGE)
Sinônimo(s):
CLCR, CTRC, CTRC_HUMAN, Caldecrin, Chymotrypsin C, Chymotrypsin-C, ELA 4, Elastase 4, Elastase IV, Serum calcium decreasing factor
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
human
Ensaio
≥95% (SDS-PAGE)
Formulário
lyophilized
peso molecular
25 kDa
embalagem
pkg of 100 μg
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
Informações sobre genes
human ... CTRC(11330)
Descrição geral
Ações bioquímicas/fisiológicas
forma física
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)