SRP6499
HAVCR1/KIM1/TIM1 human
recombinant, expressed in HEK 293 cells, ≥90% (SDS-PAGE)
Sinônimo(s):
HAVCR, HAVCR-1, Hepatitis A virus cellular receptor 1, TIMD-1, TIMD1
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
human
recombinante
expressed in HEK 293 cells
etiqueta
6-His tagged (C-terminus)
Ensaio
≥90% (SDS-PAGE)
forma
lyophilized
peso molecular
calculated mol wt 31.3 kDa
observed mol wt 80-100 kDa by SDS-PAGE (reducing) (DTT-reduced.)
embalagem
pkg of 10 and 50 μg
Impurezas
<1 EU/μg endotoxin (LAL test)
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
Informações sobre genes
human ... HAVCR1(26762)
Descrição geral
forma física
Reconstituição
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3