MSST0042
SILu™Lite HAVCR1 Hepatitis A virus cellular receptor 1 human
recombinant, expressed in HEK 293 cells, MS Protein Standard
Sinônimo(s):
Kidney injury molecule 1 (KIM-1), T-cell immunoglobulin and mucin domain-containing protein 1 (TIMD-1), T-cell immunoglobulin mucin receptor 1 (TIM-1)
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
human
Nível de qualidade
recombinante
expressed in HEK 293 cells
etiqueta
8-His tagged
Ensaio
≥98% (SDS-PAGE)
Formulário
lyophilized powder
potência
≥98% Heavy amino acids incorporation efficiency by MS
peso molecular
calculated mol wt 31 kDa
técnica(s)
mass spectrometry (MS): suitable
adequação
suitable for mass spectrometry (internal calibrator)
nº de adesão UniProt
temperatura de armazenamento
−20°C
Informações sobre genes
human ... HAVCR1(26762)
Categorias relacionadas
Descrição geral
Imunogênio
Ações bioquímicas/fisiológicas
forma física
Informações legais
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)