MSST0036
SILu™Lite CCL2 C-C motif chemokine 2 human
recombinant, expressed in HEK 293 cells, MS Protein Standard
Sinônimo(s):
HC11, Monocyte chemoattractant protein 1, Monocyte chemotactic protein 1(MCP-1), Monocyte secretory protein JE, Monocytechemoattractantprotein1, Monocytechemotacticandactivatingfactor(MCAF), Small-inducible cytokine A2
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
human
Nível de qualidade
recombinante
expressed in HEK 293 cells
Ensaio
≥98% (SDS-PAGE)
forma
lyophilized powder
potência
≥98% Heavy amino acids incorporation efficiency by MS
técnica(s)
mass spectrometry (MS): suitable
adequação
suitable for mass spectrometry (internal calibrator)
nº de adesão UniProt
temperatura de armazenamento
−20°C
Informações sobre genes
human ... CCL2(6347)
Categorias relacionadas
Descrição geral
Imunogênio
Ações bioquímicas/fisiológicas
forma física
Informações legais
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2