28714-U
Empty Tube for Thermal Desorption
glass, O.D. x I.D. x L 1/4 in. × 3 1/2 in., non-fritted, pkg of 10 tubes
Sinônimo(s):
empty glass Thermal Desorption Tube (unfritted)
About This Item
Produtos recomendados
Nome do produto
Empty Tube for Thermal Desorption, glass TD tube (non-fritted), O.D. × L 1/4 in. × 3 1/2 in., with (Tension Springs (qty 10)), pkg of 10 tubes
Materiais
glass TD tube (non-fritted)
embalagem
pkg of 10 tubes
características do produto alternativo mais ecológico
Waste Prevention
Safer Solvents and Auxiliaries
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
técnica(s)
active air sampling: suitable
D.E. × C
1/4 in. × 3 1/2 in.
aplicação(ões)
air monitoring
environmental
industrial hygiene
compatibilidade
for use with PerkinElmer, Markes, DANI, OI Analytical, and Shimadzu Instruments
categoria alternativa mais ecológica
Descrição geral
produto relacionado
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)