SRP6362
IL13RA2 human
recombinant, expressed in E. coli, ≥85% (SDS-PAGE)
Sinônimo(s):
CD213A2, CT19, IL-13R, IL13BP, Interleukin-13 receptor subunit alpha-2 precursor
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
human
recombinante
expressed in E. coli
Ensaio
≥85% (SDS-PAGE)
forma
liquid
peso molecular
39.5 kDa (340 aa, 27-343 aa + His Tag)
embalagem
pkg of 100 μg
concentração
1 mg/mL
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−70°C
Informações sobre genes
human ... IL13RA2(3598)
Descrição geral
Ações bioquímicas/fisiológicas
forma física
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3