SRP6273
UPA human
recombinant, expressed in HEK 293 cells, ≥95% (SDS-PAGE)
Sinônimo(s):
ATF, BDPLT5, PLAU, QPD, UPA, URK, Urokinase, u-PA
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
human
recombinante
expressed in HEK 293 cells
etiqueta
6-His tagged (C-terminus)
Ensaio
≥95% (SDS-PAGE)
forma
lyophilized powder
peso molecular
calculated mol wt 45 kDa
observed mol wt 18 kDa
observed mol wt 32 kDa
observed mol wt 50 kDa
embalagem
pkg of 10 μg
pkg of 50 μg
Impurezas
<1 EU/μg endotoxin (LAL test)
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
Informações sobre genes
human ... uPA(5328)
Descrição geral
Ações bioquímicas/fisiológicas
forma física
Reconstituição
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3