A8111
Plasminogen activator inhibitor 1 (PAI-1)
≥200,000 units/mg protein, lyophilized powder, ≥90% (SDS-PAGE)
Sinônimo(s):
PAIE, PLANH1, Plasminogen activator inhibitor, β-migrating endothelial cell-derived type, Serpin E1 PAI-1, Serpine 1
About This Item
Produtos recomendados
Nome do produto
Plasminogen activator inhibitor 1 (PAI-1) human, recombinant, expressed in E. coli, ≥90% (SDS-PAGE)
recombinante
expressed in E. coli
Nível de qualidade
Ensaio
≥90% (SDS-PAGE)
Formulário
lyophilized powder
atividade específica
≥200,000 units/mg protein
peso molecular
~43 kDa
solubilidade
water: 0.1 mL, clear, colorless
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
Informações sobre genes
human ... SERPINE1(5054)
Descrição geral
Aplicação
- as an inhibitor of pro-brain-derived neurotrophic factor (proBDNF) in radioimmunoprecipitation assay (RIPA) in peripheral blood and lymphocytes
- to block plasmin activation in mice infected with C. albicans hyphae
- to test its effect on neurite growth in neurons
Ações bioquímicas/fisiológicas
Definição da unidade
forma física
Reconstituição
Nota de análise
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Os clientes também visualizaram
Artigos
Lipid Induced Insulin Resistance