SRP6198
IL-36Rα human
recombinant, expressed in E. coli, ≥98% (SDS-PAGE)
Sinônimo(s):
FIL1 delta, IL-1 delta, IL-1F5, IL-1HY1, IL-1L1, IL-1RP3, IL-1ra Homolog 1
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
human
recombinante
expressed in E. coli
Ensaio
≥98% (SDS-PAGE)
forma
lyophilized powder
peso molecular
17 kDa
embalagem
pkg of 10 and 50 μg
Impurezas
<1 EU/μg endotoxin (LAL test)
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
Informações sobre genes
human ... IL36RA(54448)
Descrição geral
forma física
Reconstituição
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1