SRP3289
IL-36 GAMMA human
≥95% (SDS-PAGE & HPLC), recombinant, expressed in E. coli, lyophilized
Sinônimo(s):
IL-1ε, IL-1F, IL-1H1
About This Item
Produtos recomendados
product name
IL-36 GAMMA human, recombinant, expressed in E. coli, ≥95% (SDS-PAGE), ≥95% (HPLC)
fonte biológica
human
recombinante
expressed in E. coli
Ensaio
≥95% (HPLC)
≥95% (SDS-PAGE)
forma
lyophilized
peso molecular
17.0 kDa
embalagem
pkg of 10 μg
Impurezas
<0.1 EU/μg endotoxin, tested
cor
white to off-white
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
Informações sobre genes
human ... IL36B(27177)
Descrição geral
Ações bioquímicas/fisiológicas
forma física
Reconstituição
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3