SRP6153
Activin A human
recombinant, expressed in human cells, ≥95% (SDS-PAGE)
Sinônimo(s):
FRP, FSH-releasing protein, Inhibin beta A
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
human
recombinante
expressed in human cells
Ensaio
≥95% (SDS-PAGE)
Formulário
lyophilized
peso molecular
25 kDa (homodimer, non-glycosylated)
embalagem
pkg of 10 μg
nº de adesão NCBI
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−70°C
cadeia de caracteres SMILES
O(C2C3(C(C4C(C5CCC(=O)C=C5CC4)CC3)CC2)C)C(=O)CCc1ccccc1
InChI
1S/C27H34O3/c1-27-16-15-22-21-11-9-20(28)17-19(21)8-10-23(22)24(27)12-13-25(27)30-26(29)14-7-18-5-3-2-4-6-18/h2-6,17,21-25H,7-16H2,1H3
chave InChI
UBWXUGDQUBIEIZ-UHFFFAOYSA-N
Informações sobre genes
human ... INHBA(3624)
Descrição geral
forma física
Nota de preparo
Reconstituição
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)