Key Documents
301361
Sigma-Aldrich
5,6-Isopropylidene-L-ascorbic acid
98%
Sinônimo(s):
(+)-5,6-O-Isopropylidene-L-ascorbic acid
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C9H12O6
Número CAS:
Peso molecular:
216.19
Beilstein:
86893
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352205
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
98%
atividade óptica
[α]19/D +25.3°, c = 1 in H2O
pf
210 °C (dec.) (lit.)
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
CC1(C)OC[C@H](O1)[C@H]2OC(=O)C(O)=C2O
InChI
1S/C9H12O6/c1-9(2)13-3-4(15-9)7-5(10)6(11)8(12)14-7/h4,7,10-11H,3H2,1-2H3/t4-,7+/m0/s1
chave InChI
POXUQBFHDHCZAD-MHTLYPKNSA-N
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)