MAK509
Ferric Reducing Antioxidant Power (FRAP) Assay Kit
sufficient for 250 colorimetric tests
Sinônimo(s):
FRAP Colorimetric Assay Kit
About This Item
Produtos recomendados
Nível de qualidade
aplicação(ões)
cosmetics
food and beverages
pharmaceutical
método de detecção
colorimetric
doença(s) relevante(s)
Alzheimer′s disease; Parkinson′s disease; arthritis; diabetes; rheumatological diseases; neurodegenerative disorders; neurological disorders; endocrinological disorders
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
2-8°C
Descrição geral
Características e benefícios
- Linear detection range: 0.5 to 180 µM Fe3+ reduction potential
- Compatible with high-throughput handling systems.
- The optimized formulation has greatly enhanced reagent and signal stability.
Adequação
Princípio
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
nwg
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)