SRP6105
MDH from bacteria
recombinant, expressed in E. coli, ≥95% (SDS-PAGE)
Sinônimo(s):
ECK3225, JW3205, Malate dehydrogenase
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
bacterial
recombinante
expressed in E. coli
Ensaio
≥95% (SDS-PAGE)
Formulário
liquid
peso molecular
34.9 kDa (336 aa, 1-312 aa + NT His Tag)
embalagem
pkg of 100 μg
técnica(s)
activity assay: suitable
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−70°C
Informações sobre genes
Escherichia coli ... MDH(947854)
Descrição geral
Ações bioquímicas/fisiológicas
forma física
Nota de preparo
Outras notas
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)