SRP5293
PIP5K1C, active, GST tagged human
PRECISIO®, recombinant, expressed in baculovirus infected Sf9 cells, ≥70% (SDS-PAGE), buffered aqueous glycerol solution
Sinônimo(s):
KIAA0589, LCCS3, PIP5K-gamma, PIP5Kgamma, PIPKIg_v4
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
human
recombinante
expressed in baculovirus infected Sf9 cells
linha de produto
PRECISIO®
Ensaio
≥70% (SDS-PAGE)
forma
buffered aqueous glycerol solution
atividade específica
176-264 nmol/min·mg
peso molecular
~120 kDa
nº de adesão NCBI
aplicação(ões)
cell analysis
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−70°C
Informações sobre genes
human ... PIP5K1C(23396)
Descrição geral
forma física
Nota de preparo
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1