SRP4639
BMP-13 human
recombinant, expressed in E. coli, ≥95% (SDS-PAGE)
Sinônimo(s):
CDMP-2, Cartilage-Derived Morphogenetic Protein-2, GDF-6, bone morphogenetic protein 13
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
human
recombinante
expressed in E. coli
Ensaio
≥95% (SDS-PAGE)
forma
lyophilized
potência
0.5-4 μg/mL ED50 (determined by its ability to induce alkaline phosphatase production by ATDC-5 chondrogenic cells.)
peso molecular
~27 kDa
embalagem
pkg of 50 μg
condição de armazenamento
avoid repeated freeze/thaw cycles
Impurezas
endotoxin, tested
nº de adesão NCBI
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
Informações sobre genes
human ... GDF6(392255)
Descrição geral
forma física
Reconstituição