SRP4251
MIP-2 from mouse
recombinant, expressed in E. coli, ≥98% (SDS-PAGE), ≥98% (HPLC)
Sinônimo(s):
CXCL2, Gro-β, Growth- regulated protein β, MIP2-α, Macrophage inflammatory protein 2-α, chemokine (C-X-C motif) ligand 2
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
recombinante
expressed in E. coli
Ensaio
≥98% (HPLC)
≥98% (SDS-PAGE)
Formulário
lyophilized
peso molecular
~7.8 kDa
embalagem
pkg of 20 μg
Impurezas
endotoxin, tested
nº de adesão NCBI
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
Informações sobre genes
mouse ... Cxcl2(20310)
Descrição geral
Mouse MIP-2 is a 7.8kDa protein containing 73 amino acid residues including the ‘RLR′ motif common to the CXC chemokine family that bind to CXCR1 or CXCR2.
Ações bioquímicas/fisiológicas
forma física
Reconstituição
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)