SRP4134
IL-3 human
recombinant, expressed in E. coli, ≥98% (SDS-PAGE), ≥98% (HPLC)
Sinônimo(s):
HCGF, IL-3, Interleukin-3, MCGF (Mast cell growth factor), MGC79398, Multi-CSF, P-cell stimulation factor
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
human
recombinante
expressed in E. coli
Ensaio
≥98% (HPLC)
≥98% (SDS-PAGE)
Formulário
lyophilized
peso molecular
~15.0 kDa
embalagem
pkg of 10 μg
Impurezas
endotoxin, tested
nº de adesão NCBI
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
Informações sobre genes
human ... IL3(3562)
Categorias relacionadas
Descrição geral
Ações bioquímicas/fisiológicas
forma física
Reconstituição
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)