SRP2153
HCV-NS4A/NS3-1a Protease, strain H77 from hepatitis C virus
recombinant, expressed in E. coli, ≥80% (SDS-PAGE)
Sinônimo(s):
Hepatitis C virus NS3 protease, NS3, NS4ANS3 complex, pfam02907
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
hepatitis C virus
recombinante
expressed in E. coli
Ensaio
≥80% (SDS-PAGE)
forma
frozen liquid
peso molecular
~22.7 kDa
embalagem
pkg of 10 μg
concentração
750 μg/mL
cor
colorless to clear
nº de adesão NCBI
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−70°C
Informações sobre genes
hepatitis C virus ... HCVgp1(951475)
Ações bioquímicas/fisiológicas
forma física
Nota de preparo
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1