Documentos Principais
SRP0672
Sigma-Aldrich
IDO2, His-Tag
recombinant, expressed in E. coli
Sinônimo(s):
3-dioxygenase 2, IDO, IDO-2, Indoleamine 2
About This Item
Código UNSPSC:
12352202
NACRES:
NA.26
recombinante
expressed in E. coli
Formulário
frozen liquid
peso molecular
46 kDa
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−70°C
Informações sobre genes
human ... IDO2(169355)
Descrição geral
Human IDO2, also known as Indoleamine 2,3-dioxygenase 2, GenBank Accession No. NM_194294, a.a. 15-420(end) with an N-terminal His-tag, expressed in the presence of hemin in an E. coli cell expression system. MW = 46 kDa.
forma física
Aqueous solution
Pictogramas
Health hazardExclamation mark
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)