Key Documents
SRP0671
Sigma-Aldrich
PD-L1 (CD274), FC Fusion
recombinant, expressed in HEK 293 cells
Sinônimo(s):
B7 homolog 1 (B7-H1), CD274, Programmed Cell Death 1 Ligand 1
About This Item
Código UNSPSC:
12352202
NACRES:
NA.26
recombinante
expressed in HEK 293 cells
forma
frozen liquid
peso molecular
51.8 kDa
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−70°C
Informações sobre genes
mouse ... CD274(60533)
Descrição geral
Mouse secreted Programmed Cell Death 1Ligand 1 (PD-L1)-Fc fusion protein, also known as CD274 and B7 homolog 1 (B7-H1), GenBank Accession No. NM_021893,a.a. 19-238, fused at the C-terminus to the Fc portion of mouse IgG2a, expressed in a HEK293 cell expression system. MW = 51.8 kDa.
forma física
Aqueous solution
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1