Key Documents
SRP0518
Sigma-Aldrich
Human PD-L1 (CD274), FC Fusion, Biotin Labeled
recombinant, expressed in HEK 293 cells
Sinônimo(s):
B7 homolog 1, B7-H1, CD274, PD-L1, PDCD1L1, Programmed Cell Death 1 Ligand 1
About This Item
Código UNSPSC:
12352202
NACRES:
NA.26
recombinante
expressed in HEK 293 cells
forma
frozen liquid
peso molecular
54 kDa
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−70°C
Informações sobre genes
human ... CD274(29126)
Descrição geral
Human secreted Programmed Cell Death 1 Ligand 1 (PD-L1)-Fc fusion protein, also known as CD274 and B7 homolog 1 (B7- H1), GenBank Accession No. NM_014143, amino acids 19-239, fused at the Cterminus with the Fc portion of human IgG1, with C-terminal Avi-tag expressed in a HEK293 cell expression system and enzymatically biotin-labeled using Avi-tag technology. MW = 54 kDa.
forma física
Aqueous solution
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1