Documentos Principais
SRP0519
Sigma-Aldrich
Human PD-1 (CD279), FC Fusion
recombinant, expressed in HEK 293 cells
Sinônimo(s):
CD279, HPD-L, PD-1, PD1, PDCD1, Programmed cell death 1, SLEB2
About This Item
Código UNSPSC:
12352202
NACRES:
NA.26
recombinante
expressed in HEK 293 cells
Formulário
frozen liquid
peso molecular
42.6 kDa
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−70°C
Informações sobre genes
human ... PDCD1(5133)
Descrição geral
Human secreted programmed cell death 1 (PD-1)-Fc fusion protein, also known as, PDCD1, SLEB2, CD279 and HPD-L, GenBank Accession No. NM_005018, a.a 25-167, fused at the C-terminus to the Fc portion of human IgG1, expressed in a HEK293 cell expression system. MW = 42.6 kDa. This protein runs at a higher M.W. by SDS-PAGE due to glycosylation.
forma física
Aqueous solution
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)