SRP0569
Human PD-L1 (CD274), FLAG® -Tag
recombinant, expressed in HEK 293 cells
Sinônimo(s):
CD274 and B7 homolog 1 (B7-H1), PDCD1 ligand 1, PDCD1L1, Programmed Cell Death 1 Ligand 1, programmed death ligand 1
About This Item
Produtos recomendados
recombinante
expressed in HEK 293 cells
Formulário
frozen liquid
peso molecular
26 kDa
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−70°C
Informações sobre genes
human ... CD274(29126)
Descrição geral
Human Programmed Cell Death 1 Ligand 1 (PD-L1), also known as CD274 and B7 homolog 1 (B7-H1), PDCD1 ligand 1, programmed death ligand 1, PDCD1L1, GenBank Accession No. NM_014143, a.a. 19-239, with a C-terminal FLAG-tag, expressed in a HEK293 cell expression system. MW = 26 kDa. This protein runs at a higher MW by SDS-PAGE due to glycosylation.
forma física
Aqueous solution
Informações legais
FLAG is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)