Documentos Principais
SRP0605
Sigma-Aldrich
Human CD226, FC Fusion, Biotin Labeled
recombinant, expressed in HEK 293 cells
Sinônimo(s):
DNAX accessory molecule 1 (DNAM-1)
About This Item
Código UNSPSC:
12352202
NACRES:
NA.26
recombinante
expressed in HEK 293 cells
Formulário
frozen liquid
peso molecular
54.7 kDa
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−70°C
Informações sobre genes
human ... CD226(10666)
Descrição geral
Human CD226 antigen also known as DNAX accessory molecule 1 (DNAM-1), GenBank Accession No. NM_006566, a.a. 19-247 fused to Fc region of human IgG1, this protein is enzymatically biotinylated using AviTagTM technology and expressed in a HEK293 cell expression system. MW = 54.7 kDa (monomer). This protein runs at a higher MW by SDS-PAGE due to glycosylation.
forma física
Aqueous solution
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)