SRP5088
TAK1-TAB1 (1-303), (437-end), active, GST tagged human
PRECISIO® Kinase, recombinant, expressed in baculovirus infected Sf9 cells, ≥70% (SDS-PAGE), buffered aqueous glycerol solution
Sinônimo(s):
MAP3K7, MGC57664, TAK1: MAP3K7
About This Item
Produtos recomendados
recombinante
expressed in baculovirus infected Sf9 cells
linha de produto
PRECISIO® Kinase
Ensaio
≥70% (SDS-PAGE)
forma
buffered aqueous glycerol solution
atividade específica
8-12 nmol/min·mg
peso molecular
~74 kDa
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−70°C
Informações sobre genes
human ... MAP3K7(6885) , TAB1(10454)
Descrição geral
forma física
Nota de preparo
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1