SAB4700848
Monoclonal Anti-CD326 antibody produced in mouse
clone 323/A3
Sinônimo(s):
EGP314, EPCAM, Ep-CAM, GA733-2, KSA
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
323/A3, monoclonal
forma
buffered aqueous solution
reatividade de espécies
human
concentração
1 mg/mL
técnica(s)
western blot: 1 μg/mL
nº de adesão
P16422
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
2-8°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... EPCAM(4072)
Descrição geral
Imunogênio
forma física
Exoneração de responsabilidade