Documentos Principais
SAB5200056
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-KCNA5 antibody produced in mouse
clone S7-45, 1 mg/mL, purified immunoglobulin
Sinônimo(s):
Anti-HCK1, Anti-HK2, Anti-HPCN1, Anti-KCNA5, Anti-KV1, Anti-Kv1.5 K+ channel, S7-45
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
S7-45, monoclonal
Formulário
buffered aqueous glycerol solution
peso molecular
antigen predicted mol wt 70 kDa
reatividade de espécies
mouse, rat, human
concentração
1 mg/mL
técnica(s)
immunohistochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG1
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
Especificidade
Detects ~70 kDa
Imunogênio
Fusion protein amino acids 542-602 (Cytoplasmic C-terminus) of rat Kv1.5
Características e benefícios
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
forma física
Solution in PBS, pH 7.4, 50% glycerol, and 0.09% sodium azide
Exoneração de responsabilidade
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Iustin V Tabarean
PloS one, 9(5), e96643-e96643 (2014-05-07)
The electrogenic machinery of an excitable cell can adapt in response to changes in input, genetic deficit or in pathological conditions, however the underlying molecular mechanisms are not understood. In cases of genetic deletion it is commonly observed that a