Documentos Principais
SRP0513
Sigma-Aldrich
MGLL, His-Tag, GST-Tag
recombinant, expressed in baculovirus infected Sf9 cells
Sinônimo(s):
HUK5, MAGL, MGLL, Monoacylglycerol Lipase, monoglyceride lipase
About This Item
Código UNSPSC:
12352202
NACRES:
NA.26
recombinante
expressed in baculovirus infected Sf9 cells
forma
frozen liquid
peso molecular
62 kDa
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−70°C
Informações sobre genes
human ... MGLL(11343)
Descrição geral
Human monoglyceride lipase (MGLL), GenBank Accession No. NM_007283, a.a. 2-313(end), with N-terminal His-tag and N-terminal GST-tag, MW=62 kDa, expressed in Sf9 insect cells via a baculovirus expression system.
forma física
Aqueous solution
Pictogramas
Health hazardExclamation mark
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1