SRP0330
BTK active human
recombinant, expressed in baculovirus infected Sf9 cells, ≥80% (SDS-PAGE)
Sinônimo(s):
AGMX1, BPK, Bruton agammaglobulinemia tyrosine kinase, PSCTK1
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
human
recombinante
expressed in baculovirus infected Sf9 cells
Ensaio
≥80% (SDS-PAGE)
Formulário
aqueous solution
peso molecular
106 kDa
embalagem
pkg of 10 μg
técnica(s)
activity assay: suitable
inhibition assay: suitable
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−70°C
Informações sobre genes
human ... BTK(695)
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)