SRP0233
PI3 kinase (p110a/p85a) Active human
recombinant, expressed in baculovirus infected insect cells, ≥80% (SDS-PAGE)
Sinônimo(s):
PI3-kinase regulatory subunit 4, PIK3R4, Phosphoinositide 3-kinase adaptor protein, VPS15, PIK3CA, Phosphoinositide-3-kinase, catalytic, alpha, PtdIns-3-kinase p110
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
human
recombinante
expressed in baculovirus infected insect cells
Ensaio
≥80% (SDS-PAGE)
forma
aqueous solution
atividade específica
≥13 pmol/min-μg
peso molecular
129 kDa (p110α)
88 kDa (p85α)
embalagem
pkg of 20 μg
fabricante/nome comercial
Sigma-Aldrich
concentração
>0.02 mg/mL
técnica(s)
activity assay: suitable
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
aplicação(ões)
life science and biopharma
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−70°C
Informações sobre genes
human ... PIK3CA(5290)
Descrição geral
PIK3CA (phosphatidylinositol-4,5-bisphosphate 3-kinase catalytic subunit a) is one of the four subunits of the 110kDa catalytic subunit of PI3K protein, which contains a regulatory region of 85kDa. PI3K proteins form a family of lipid kinases. This gene is localized to human chromosome 3q.Three different classes of PI3Ks (I – III) have been discovered.
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Definição da unidade
forma física
Nota de preparo
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1