SRP0256
RB Active human
recombinant, expressed in E. coli, ≥80% (SDS-PAGE)
Sinônimo(s):
OSRC, RB1, Retinoblastoma 1, Retinoblastoma-associated protein, p105-Rb
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
human
recombinante
expressed in E. coli
Ensaio
≥80% (SDS-PAGE)
forma
aqueous solution
peso molecular
43.5 kDa
embalagem
pkg of 200 μg
condição de armazenamento
avoid repeated freeze/thaw cycles
concentração
>0.02 mg/mL
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−70°C
Informações sobre genes
human ... RB1(5925)
Descrição geral
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
forma física
Nota de preparo
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1