F8055
FGR, active, GST tagged human
PRECISIO® Kinase, recombinant, expressed in baculovirus infected Sf9 cells, ≥70% (SDS-PAGE), buffered aqueous glycerol solution
Sinônimo(s):
SRC2, c-fgr, p55c-fgr
About This Item
Produtos recomendados
recombinante
expressed in baculovirus infected Sf9 cells
Nível de qualidade
linha de produto
PRECISIO® Kinase
Ensaio
≥70% (SDS-PAGE)
Formulário
buffered aqueous glycerol solution
atividade específica
242-328 nmol/min·mg
peso molecular
~86 kDa
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−70°C
Informações sobre genes
human ... FGR(2268)
Descrição geral
Ações bioquímicas/fisiológicas
This protein is expressed in B-cells of patients with Epstein-Barr virus-associated lymphoproliferative disease and chronic lymphocytic leukemia. It is also expressed in normal mantle zone B-cells and is controlled developmentally during the differentiation of myelomonocytes.
forma física
Informações legais
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)