MAB1957Z
Anti-Integrin β3 Antibody, clone 25E11, azide free
clone 25E11, Chemicon®, from mouse
Sinônimo(s):
CD61, MAB1957
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
25E11, monoclonal
reatividade de espécies
human
fabricante/nome comercial
Chemicon®
técnica(s)
flow cytometry: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
Isotipo
IgM
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... ITGB3(3690)
Descrição geral
Platelet membrane glycoprotein Integrin beta3 or CD61 (GP IIIa) forms a Ca2+-dependent heterodimer complex with GP IIb. The GP IIb-IIIa complex constitutes the fibrinogen and fibronectin receptor on stimulated platelets.
Especificidade
(original paper claimed IgG2ak)
Imunogênio
Aplicação
Immunocytochemistry (acetone fixation required).
Flow cytometry
Inhibits platelet aggregation, 10 μg/mL
Optimal working dilutions must be determined by end user.
Cell Structure
Integrins
forma física
Armazenamento e estabilidade
Outras notas
Informações legais
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
recomendado
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2