SRE0021
Granzyme B human
recombinant, expressed in insect cells, ≥90% (SDS-PAGE)
Sinônimo(s):
Granzyme B human, Cytotoxic T-lymphocyte proteinase 2, Granzyme-2, GranzymeB, Lymphocyte protease, SECT, T-cell serine protease 1-3E
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
human
Nível de qualidade
recombinante
expressed in insect cells
Ensaio
≥90% (SDS-PAGE)
Formulário
lyophilized powder
potência
>0.004 units/mg
atividade específica
≥40 units/μg
embalagem
pkg of 5 μg
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−70°C
Informações sobre genes
human ... GZMB(3002)
Descrição geral
Ações bioquímicas/fisiológicas
Definição da unidade
forma física
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)