SML3829
CADD522
≥98% (HPLC)
Sinônimo(s):
2-[(3,4-Dichlorophenyl)carbamoyl]bicyclo[2.2.1]hept-5-ene-3-carboxylic acid, 3-[(3,4-Dichlorophenyl)carbamoyl]bicyclo[2.2.1]hept-5-ene-2-carboxylic acid, 3-[[(3,4-Dichlorophenyl)amino]carbonyl]bicyclo[2.2.1]hept-5-ene-2-carboxylic acid
Ensaio
≥98% (HPLC)
Formulário
powder
cor
white to beige
solubilidade
DMSO: 2 mg/mL, clear
temperatura de armazenamento
-10 to -25°C
cadeia de caracteres SMILES
O=C(C1C2C=CC(C1C(NC3=CC=C(C(Cl)=C3)Cl)=O)C2)O
InChI
1S/C15H13Cl2NO3/c16-10-4-3-9(6-11(10)17)18-14(19)12-7-1-2-8(5-7)13(12)15(20)21/h1-4,6-8,12-13H,5H2,(H,18,19)(H,20,21)
chave InChI
YSDNWNOGHQYWPK-UHFFFAOYSA-N
Ações bioquímicas/fisiológicas
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)