Documentos Principais
SML3765
Sigma-Aldrich
ISA-2011B
≥97% (HPLC)
Sinônimo(s):
rel-(5R,10aR)-5-(5-Chloro-1H-indol-3-yl)-8,9,10a,11-tetrahydro-9-methyl-5H-1,3-dioxolo[4,5-g]pyrazino[1,2-b]isoquinoline-7,10-dione
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C22H18ClN3O4
Número CAS:
Peso molecular:
423.85
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
Nível de qualidade
Ensaio
≥97% (HPLC)
Formulário
powder
cor
white to beige
solubilidade
DMSO: 2 mg/mL, clear
temperatura de armazenamento
-10 to -25°C
cadeia de caracteres SMILES
O=C1N2[C@@H](C3=CC4=C(C=C3C[C@]2(C(N(C)C1)=O)[H])OCO4)C5=CNC6=CC=C(Cl)C=C56
InChI
1S/C22H18ClN3O4/c1-25-9-20(27)26-17(22(25)28)4-11-5-18-19(30-10-29-18)7-13(11)21(26)15-8-24-16-3-2-12(23)6-14(15)16/h2-3,5-8,17,21,24H,4,9-10H2,1H3/t17-,21-/m0/s1
chave InChI
FSEZESVJDPKRDS-UWJYYQICSA-N
Ações bioquímicas/fisiológicas
Cell-permeable, selective PIP5K1α inhibitor that blocks its downstream PI3K/AKT phosphorylation and the production of PI(4,5)P2 from its PI(4)P precursor.
ISA-2011B is a cell-permeable, selective PIP5K1α inhibitor that blocks its downstream PI3K/AKT phosphorylation and the production of PI(4,5)P2 from its PI(4)P precursor. ISA-2011B effectively inhibits propagation of both measles and nipah viruses in cell culture (40 - 50 µM) with minimal toxicity, suppresses inflammation, cancer growth and invasion in multiple models.
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)