Documentos Principais
SML3751
Sigma-Aldrich
HS-84
≥98% (HPLC)
Sinônimo(s):
5,5′′′′-dicarboxy-[2,2′:5′,2′′:5′′,2′′′:5′′′,2′′′′-Quinquethiophene]-3′,4′′′-diacetic acid sodium salt
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C26H12Na4O8S5
Número CAS:
Peso molecular:
704.65
Código UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.21
Nível de qualidade
Ensaio
≥98% (HPLC)
Formulário
powder
condição de armazenamento
desiccated
cor
, Light orange to very dark red
solubilidade
H2O: 2 mg/mL, clear
temperatura de armazenamento
room temp
Ações bioquímicas/fisiológicas
HS-84, a luminescent conjugated oligothiophene, is a brain blood barrier penetrant luminescent probe that binds to binds to fibrillary tau protein. HS-84 single photon excitation maximum is ~ 430 nm, and emission maximum are ~ 512, 547 nm. It does not fade within hours. HS-84 is a suitable probe for longitudinal in vivo detection of neurofibrillary tangles using multiphoton microscopy in the Tg mouse brain.
Atenção
Hygroscopic
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)