SML3673
Lin28 inhibitor C1632
≥98% (HPLC)
Sinônimo(s):
Lin28 1632, Lin28 inhibitor I, Lin28-C1632, Lin28-let-7 antagonist 1, N-Methyl-N-[3-(3-methyl[1,2,4]triazolo[4,3-b]pyridazin-6-yl)phenyl]acetamide
Ensaio
≥98% (HPLC)
Formulário
powder
cor
, White to light Brown
solubilidade
DMSO: 2 mg/mL, clear
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
[n]21nc(ccc2nnc1C)c3cc(ccc3)N(C)C(=O)C
InChI
1S/C15H15N5O/c1-10-16-17-15-8-7-14(18-20(10)15)12-5-4-6-13(9-12)19(3)11(2)21/h4-9H,1-3H3
Ações bioquímicas/fisiológicas
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)